Learn More
2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol, 98 %
Code produit 11495477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495477 5 g 5g
11405487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23483.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 769-40-4 | C6H2F4S | 182.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-40-4
Formule moléculaire C6H2F4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.136
Numéro MDL MFCD00004829
Clé InChI IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol, timtec-bb sbb000230, #, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrosulfide, 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
CID PubChem 69859
Nom IUPAC 2,3,5,6-Tétrafluorobenzènethiol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)S)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Densité 1.53
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair 48°C (119°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.485
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 98%