Learn More
Chlorure de 2,3,5,6-tétraméthylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490903 50 g 50g
11480903 10 g 10g
11400913 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13313.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60706-63-0 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60706-63-0
Formule moléculaire C10H13ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.72
Numéro MDL MFCD00014723
Clé InChI ZCXRROBIIMQMHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetramethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulphonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfone, durylsulphonyl chloride, acmc-1b645, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethyl, benzenesulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-7ci, 9ci
CID PubChem 143740
Nom IUPAC 2,3,5,6-tetramethylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(C)=C(C)C(=C1C)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1876644
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté 98%