Learn More
Alcool 2,3,5,6-tétraméthylbenzylique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11337685
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337685 5 g 5g
11327685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02384.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78985-13-4
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00051485
Clé InChI QVMOEEBACLJUFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetramethylbenzyl alcohol, 2,3,5,6-tetramethylphenyl methanol, 2,3,5,6-tetramethylbenzenemethanol, 2,3,5,6-tetramethyl benzyl alcohol, 2,3,5,6-tetramethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,3,5,6-tetramethyl, 2,3,5,6-tetramethylphenyl methan-1-ol
CID PubChem 7015314
Nom IUPAC (2,3,5,6-tétraméthylphényl)méthanol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)CO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetramethylbenzyl alcohol
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 5 g
Beilstein 4968835
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté ≥98%