Learn More
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463827 100 g 100g
11453827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18279.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1124-11-4 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine is a flavor ingredient of tobacco. It forms cocrystal with 4-hydroxybenzoic acid which exhibits supramolecular synthon polymorphism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,3,5,6-tétraméthylpyrazine est un composé anti-inflammatoire isolé du natto alimentaire fermenté. Elle a démontré une activité nootropique in vivo chez le rat. Elle est utile dans le traitement de plusieurs troubles tels que l’asthme, l’insuffisance cardiaque, la rhinite et l’incontinence urinaire. C’est un ingrédient aromatisant du tabac. Elle forme un cocrystal avec l’acide 4-hydroxybenzoïque qui présente un polymorphisme synthon supramoléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1124-11-4
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.198
Numéro MDL MFCD00006146
Clé InChI FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylpyrazine, ligustrazine, pyrazine, tetramethyl, bs factor, tetramethylpyrazin, liqustrazine, tetrapyrazine, 2,3,5,6-tetramethyl pyrazine, chuanxiongzine, ligustizine
CID PubChem 14296
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétraméthylpyrazine
SMILES CC1=C(N=C(C(=N1)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Point de fusion 83°C to 86°C
Densité 1.08
pH 7
Point d’ébullition 190°C
Odeur Pleasant
Quantité 100 g
Beilstein 113100
Informations sur la solubilité Soluble in water (4g/L at 20°C).
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder