Learn More
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile |
| CAS | 85068-32-2 |
| Formule moléculaire | C10H5F6N |
| Numéro MDL | MFCD00009904 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | N#CCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.14 |
| Pourcentage de pureté | 95% |