Learn More
Acide 2-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphényl]acétique, Thermo Scientific™
Code produit 10210563
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10210563 10 g 10g
10326984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10210563 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09885EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1611-03-6
Formule moléculaire C16H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 264.365
Clé InChI QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
CID PubChem 2775110
Nom IUPAC Acide 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphényl)acétique
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3, 5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]acetic acid
Quantité 10 g
Poids de la formule 264.36
Pourcentage de pureté 97%