Learn More
2-(3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl)acetic acid |
| CAS | 56187-37-2 |
| Formule moléculaire | C7H5Cl2NO3 |
| Numéro MDL | MFCD02180547 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(O)CN(C=C1Cl)C=C(Cl)C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |