Learn More
2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10101232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10101232 10 g 10g
10072364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10101232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01685EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 122376-76-5
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD00061278
Clé InChI OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
CID PubChem 518565
Nom IUPAC 2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire F2C6H3CH2CN
Quantité 10 g
Poids de la formule 153.13
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.