Learn More
Chlorure de 2-(3,5-difluorophényl)éthanoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10170562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10170562 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10783843 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10170562 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04659CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 157033-24-4
Formule moléculaire C8H5ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.574
Numéro MDL MFCD00275597
Clé InChI WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2782723
Nom IUPAC chlorure d’acétyle 2-(3,5-difluorophenyl)
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire F2C6H3CH2C(O)Cl
Quantité 250 mg
Synonyme 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Poids de la formule 190.58
Pourcentage de pureté 97%