Learn More
2-(3,5-Diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499500
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11499500
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50333.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62821-88-9 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62821-88-9
Formule moléculaire C7H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 139.20
Numéro MDL MFCD04967722
Clé InChI FXLOXQBWUPCCDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-amine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-3,5-dimethylpyrazole, 2-3,5-dimethylpyrazolyl ethylamine, acmc-209v2h, 2-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl ethanamine
CID PubChem 1091687
SMILES CC1=NN(CCN)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air and moisture sensitive
Nom IUPAC 2-(3,5-diméthyle-1H-pyrazol-1-yl)éthan-1-amine
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 97%