Learn More
2,3,5-Tri-O-acétyl-6-chloropurine-9-bD-ribofuranoside (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 5987-73-5 |
| Formule moléculaire | C16 H17 Cl N4 O7 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23 |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacétyloxy-5-(6-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 412.78 |
| Poids de la formule | 412.0786 |