Learn More
2,3,5-Tri-O-acétyl-6-chloropurine-9-β-D-ribofuranoside (~90%), TRC
Code produit 30457001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457001 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7362501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Formule moléculaire C16 H17 Cl N4 O7
Quantité 1 g
Synonyme 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
Formule InChI InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacétyloxy-5-(6-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 412.78
Poids de la formule 412.0786