Learn More
2',3',5'-Tri-O-benzoyl-2-thiouridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',3',5'-Tri-O-benzoyl-2-thiouridine |
| CAS | 21052-18-6 |
| Formule moléculaire | C30 H24 N2 O8 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Thio-uridine 2',3',5'-Tribenzoate, 2-Thiouridine 2',3',5'-Tribenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H24N2O8S/c33-23-16-17-32(30(41)31-23)26-25(40-29(36)21-14-8-3-9-15-21)24(39-28(35)20-12-6-2-7-13-20)22(38-26)18-37-27(34)19-10-4-1-5-11-19/h1-17,22,24-26H,18H2,(H,31,33,41)/t22-,24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)N4C=CC(=O)NC4=S)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-dibenzoyloxy-5-(4-oxo-2-sulfanylidènepyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 572.585 |
| Poids de la formule | 572.125 |