Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone, TRC
Code produit 30450357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450357 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7713785G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
CAS 55094-52-5
Formule moléculaire C26 H26 O5
Quantité 5 g
Synonyme Remdesivir Impurity 21
Formule InChI InChI=1S/C26H26O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-25H,16-19H2/t23-,24-,25-/m1/s1
SMILES O=C1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
Nom IUPAC (3R,4R,5R)-3,4-bis(phénylméthoxy)-5-(phénylméthoxyméthyl)oxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 418.482
Poids de la formule 418.178