Learn More
2,3,5-tribromothiophène, 98 %
Code produit 11419323
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419323 5 g 5g
11429323 25 g 25g
11414120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11761.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3141-24-0
Formule moléculaire C4HBr3S
Poids moléculaire (g/mol) 320.82
Numéro MDL MFCD00014521
Clé InChI SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,3,5-tribromo, pubchem5608, 2,5-tribromothiophene, acmc-209hmg, thiophene,3,5-tribromo, 2,3,5-tribromo thiophene, ksc225k9l, 2,3,5-tribromothiophene
CID PubChem 76592
Nom IUPAC 2,3,5-tribromothiophène
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tribromothiophene
Point de fusion 25°C to 29°C
Densité 2.483
Point d’ébullition 77°C to 78°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.664
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 111486
Poids de la formule 320.84
Pourcentage de pureté 98%