Learn More
2,3,5-Trichloroaniline, TRC
Code produit 30180379
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180379 50 mg 50mg
30180017 100 mg 100mg
30180122 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180379 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89956550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18487-39-3
Formule moléculaire C6H4NCl3
Poids moléculaire (g/mol) 196.46
Synonyme 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine
Nom IUPAC 2,3,5-trichloroaniline
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trichloroaniline
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2
Poids de la formule 194.9409