Learn More
2,3,5-Trichlorophenol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5-Trichlorophenol |
| CAS | 933-78-8 |
| Formule moléculaire | C6 H3 Cl3 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Phenol, 2,3,5-trichloro-, 2,3,5-Trichlorophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | 2,3,5-trichlorophenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.45 |
| Poids de la formule | 195.9249 |