Learn More
2,3,5-Trichloropyridine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451259
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15451259 100 g 100g
15461259 500 g 500g
15471259 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64173.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16063-70-0 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16063-70-0
Formule moléculaire C5H2Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 182.428
Numéro MDL MFCD00043007
Clé InChI CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
CID PubChem 27666
Nom IUPAC 2,3,5-trichloropyridine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trichloropyridine
Point de fusion 46°C to 50°C (literature)
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 219°C (literature)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 100 g
Beilstein 119384
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 182.43
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide