Learn More
2,3,5-trichloropyridine, ACROS Organics™
Code produit 10693025 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10693025 50 g Flacon en verre 50g
10505924 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10693025 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 247020500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 16063-70-0
Formule moléculaire C5H2Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 182.44
Numéro MDL MFCD00043007
Clé InChI CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
CID PubChem 27666
Nom IUPAC 2,3,5-trichloropyridine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3, 5-Trichloropyridine
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 113°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Poids de la formule 182.44
Identifiant produit
  • 2,3,5-Trichloropyridine
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.