Learn More
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,3,5-Triiodobenzoic acid has been used in the synthesis of aromatic iodine containing vinylic monomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodobenzoate) used in preparing radiopaque polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide -2,3,5triiodobenzoïque a été utilisé dans la synthèse de l’iode aromatique contenant du monomère vinylique, du 2-méthacryloyloxyéthyl(2,3,5-triiodobenzoate) utilisé dans la préparation des polymères radioopaques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5-Triiodobenzoic acid |
| Point de fusion | 220°C to 222°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1955088 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 499.81 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |