Learn More
Acide 2,3,5-Triiodobenzoïque, TRC
Code produit 30138713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138713 10 g 10g
30006968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138713 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79541510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-82-4
Formule moléculaire C7 H3 I3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 499.81
Synonyme 2,3,5-Triiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5-triiodo- (8CI, 9CI, ACI), 2,3,5-Triiodobenzoic acid (ACI), 2,3,5-TIBA, A 20812, Floraltone, Johnkolor, NSC 2582, TIB, TIBA, Triiodobenzoic acid
Nom IUPAC 2,3,5Acide triiodobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Poids de la formule 499.7267