Learn More
2,3,5-Triméthacarbe, TRC
Code produit 30457116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457116 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796160100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Formule moléculaire C11 H15 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme Phenol','2,3,5-trimethyl-','1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid','methyl-','2,3,5-trimethylphenyl ester (7CI,8CI), Phenol','2,3,5-trimethyl-','methylcarbamate (9CI), 2,3,5-Landrin, 2,3,5-Trimethacarb, 2,3,5-Trimethylphenyl methylcarbamate, Landrin B, SD 8786
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C
Nom IUPAC (2,3,5-triméthylphényl) N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Poids de la formule 193.1103