Learn More
2,3,5-Triméthylfurane, TRC
Code produit 30450387
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450387 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89750550MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Formule moléculaire C7H10O
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C
Nom IUPAC 2,3,5-triméthylfurane
Poids moléculaire (g/mol) 110.15
Poids de la formule 110.0732