Learn More
2,3,5-Triméthylfurane, TRC
Code produit 30450497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450497 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT897505100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Formule moléculaire C7H10O
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C
Nom IUPAC 2,3,5-triméthylfurane
Poids moléculaire (g/mol) 110.15
Poids de la formule 110.0732