Learn More
N-oxyde de 2,3,5-triméthylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 74409-42-0 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Pyridine','2,3,5-trimethyl-','1-oxide, 2,3,5-Collidine N-oxide, 2,3,5-Trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine 1-oxide, 2,3,5-Trimethylpyridine N-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| Nom IUPAC | 2,3,5-triméthyl-1-oxydopyridin-1-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.0841 |