Learn More
Chlorure de 2,3,5-triphényl-2H-tétrazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464213 10 g 10g
11474213 50 g 50g
11484213 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10870.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10€
    55.65€ / 10g
    Économisez 10.45€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorure de 2,3,5-triphényl-2H-tétrazolium, 98 %, C19H15ClN4, numéro CAS-298-96-4, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de tétrazolium, urocheck, rouge de tétrazolium, chlorure de tétrazolium, uroscreen, tétrazolium rouge, vitastain, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,3,5-triphényl-2H-tétrazolium est utilisé comme indicateur redox. Il est également utilisé dans des expériences biochimiques, en particulier pour indiquer la respiration cellulaire. Il est utilisé en pathologie d’autopsie pour faciliter l’identification des infarctus du myocarde post-mortem.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-96-4
Formule moléculaire C19H15ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 334.81
Numéro MDL MFCD00011963
Clé InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
CID PubChem 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nom IUPAC triphenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium chloride
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10 g
Beilstein 3923356
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9744
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 334.81
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride