Learn More
2,3,5-triphényl-2H-tétrazolium chlorure monohydraté, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride Monohydrate |
| Couleur | Brun clair |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 334.81 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,3,5-TRIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM CHLORIDE, 10 G
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride