Learn More
Chlorure de 2,3,5-Triphényl-2H-tétrazolium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 334.0985 |