Learn More
2,3,5-triphényltétrazolium, technique, Fisher Chemical™
Code produit 12807192 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12807192 100 g 100g
12615296 10 g 10g
12625296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12807192 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3700/48
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
C19H15ClN4, numéro CAS-298-96-4, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium, chlorure de tétrazolium, tétrazolium rouge, rouge tétrazolium, chlorure de tétrazolium, test urinaire, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanc, 334,81 g/mol
C19H15ClN4, numéro CAS-298-96-4, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium, chlorure de tétrazolium, tétrazolium rouge, rouge tétrazolium, chlorure de tétrazolium, test urinaire, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanc, 334,81 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-96-4
Formule moléculaire C19H15ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 334.81
Numéro MDL MFCD00011963
Clé InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
CID PubChem 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nom IUPAC 2,3,5-triphényltétrazol-2 -ium ; chlorure
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion 235 °C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 334,81g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride