Learn More
2,3,6,2‘,3’,4’,6-Hepta-O-acétyl-alpha-D-bromure lactosyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480567
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480567 10 g 10g
15460567 1 g 1g
15470567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66385.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4753-07-5 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4753-07-5
Formule moléculaire C26H35BrO17
Poids moléculaire (g/mol) 699.45
Numéro MDL MFCD00153593
Clé InChI NLFHLQWXGDPOME-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bromo heptaacetyl-d-lactoside, stabilized with calcium carbonate, bromo heptaacetyl-d-lactoside, 2,3,6,2 ,3 ,4 ,6-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2,2',3,3',4',6,6'-hepta-o-acetyl-alpha-d-lactosyl bromide, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-1-bromo-1-deoxy-alpha-d-lactopyranose min, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 2-o,3-o,6-o-triacetyl-4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-beta-d-galactopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromo-, a-d-lactoside, bromo 4-o-2 ,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-galactopyranosyl-2,3,6-tri-o-acetyl-, a-d-glucopyranoside,
CID PubChem 11136238
Nom IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacétyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacétyloxy-2-(acétyloxyméthyl)-6-bromooxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]méthyl acétate
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)Br)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Poids de la formule 699.45
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide