Learn More
2,3,6,7-Tétrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoléine-9-carbaldéhyde, TRC
Code produit 30425196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT064725100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
CAS 33985-71-6
Formule moléculaire C13 H15 N O
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H15NO/c15-9-10-7-11-3-1-5-14-6-2-4-12(8-10)13(11)14/h7-9H,1-6H2
SMILES O=Cc1cc2CCCN3CCCc(c1)c23
Poids moléculaire (g/mol) 201.264
Poids de la formule 201.115