Learn More
2,3,6-Trichloroanisole-d3 (méthoxy-d3), CDN
Code produit 30318634
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30318634 0.1 g 0.10g
30309380 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30318634 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND59510.1G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trichloroanisole D3 (methyl D3)
CAS 1219798-64-7
Formule moléculaire C7 D3 H2 Cl3 O
Quantité 0.1 g
Synonyme 2,3,6-Trichloroanisole D3 (methyl D3), 2,3,6-Trichloroanisole-d3, 1,2,4-Trichloro-3-(methoxy-d3)benzene
Formule InChI InChI=1 S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 1,2,4-trichloro-3-(triduutérométhoxy)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 214.4915
Poids de la formule 212.9594 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity