Learn More
2,3,6-trifluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10250033 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10250033 5 g Flacon en verre 5g
10077052 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250033 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384180050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 104451-70-9
Formule moléculaire C7H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 160.10
Numéro MDL MFCD00061195
Clé InChI XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
CID PubChem 517845
Nom IUPAC 2,3,6-trifluorobenzaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3, 6-Trifluorobenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 68°C to 70°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F3C6H2CHO
Indice de réfraction 1.4870 to 1.489
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.