Learn More
Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444697 250 mg 250mg
15434697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32026.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1017779-75-7 | Molecular Formula: C6H2ClF3O2S | Molecular Weight: 230.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-75-7
Formule moléculaire C6H2ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 230.59
Numéro MDL MFCD09832391
Clé InChI IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CID PubChem 22288636
Nom IUPAC 2,3,6-chlorure de trifluorobenzènesulfonyle
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 230.59
Pourcentage de pureté 97%