Learn More
2,3,6-trifluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15450859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450859 250 mg 250mg
15430859 1 g 1g
15440859 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450859 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63897.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119916-25-5
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.467
Numéro MDL MFCD12922564
Clé InChI UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
CID PubChem 16378
Nom IUPAC 1,2,4-trichloro-3-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trifluorotoluene
Couleur Incolore à jaune
Quantité 250 mg
Forme physique Liquide
Poids de la formule 146.11
Pourcentage de pureté 98%