Learn More
2,3,6-Triméthylphénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436958 25 g 25g
15446958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60489.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2416-94-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2,3,6-triméthylphénol est utilisé comme intermédiaire pour la vitamine synthétique E. Il est utilisé pour la fabrication du 2, 3, 5-Triméthylhydroquinone. Il est utilisé comme intermédiaire pour les antioxydants et les plastiques. Il est utilisé comme comonomère pour la modification des résines d’oxyde de polyphénylène.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2416-94-6
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00002229
Clé InChI QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
CID PubChem 17016
Nom IUPAC 2,3,6-triméthylphénol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trimethylphenol
Point de fusion 59°C to 62°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 2042207
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6-Trimethylphenol