Learn More
2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzonic Acid, TRC
Code produit 30180319
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180319 1 g 1g
30179932 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6330001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5270-74-6
Formule moléculaire C14 H10 Cl N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 339.75
Synonyme 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
Nom IUPAC 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
Poids de la formule 338.9968
Pourcentage de pureté >95%