Learn More
Acide 2-[3-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzonique, TRC
Code produit 30344738
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30344738 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA633000100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid
CAS 5270-74-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H10 Cl N O5 S
Quantité 100 mg
Synonyme 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(4-chloro-3-sulfmoylbenzoyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 339.75
Poids de la formule 338.9968
Pourcentage de pureté >95