Learn More
2,3-Anhydro-4,6-O-benzylidène-N-(tert-butoxycarbonyl)-1,5-désoxy-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Anhydro-4,6-O-benzylidene-N-(tert-butoxycarbonyl)-1,5-de |
| CAS | 133697-22-0 |
| Formule moléculaire | C18 H23 N O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c1-18(2,3)23-17(20)19-11-7-10-15-14(19)12-21-16(22-15)13-8-5-4-6-9-13/h4-10,14-16H,11-12H2,1-3H3/t14-,15+,16?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC=C[C@@H]2OC(OC[C@@H]12)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | tert-butyl (4aR,8aS)-2-phényl-4,4a,6,8a-tétrahydro-[1,3]dioxino[5,4-b]pyridine-5-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 317.38 |
| Poids de la formule | 317.1627 |