Learn More
2',3'-Anhydroinosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',3'-Anhydroinosine |
| CAS | 31766-13-9 |
| Formule moléculaire | C10 H10 N4 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Inosine, 2',3'-anhydro-, 2',3'-Anhydroinosine, 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane, inosine deriv., 9-(2,3-Anhydro-β-D-ribofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2',3'-Anhydroinosine, Didanosine Imp. E (Ph. Int.) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N4O4/c15-1-4-6-7(18-6)10(17-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,11,12,16)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2O[C@H]12)n3cnc4C(=O)NC=Nc34 |
| Nom IUPAC | 9-[(2R,4R)-4-(hydroxyméthyl)-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]exan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.21 |
| Poids de la formule | 250.0702 |