Learn More
2,3-benzanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11954451 5 g Flacon en verre 5g
10293980 500 mg Flacon en verre 500mg
10468050 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11954451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105260050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-24-0
Formule moléculaire C18H12
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Clé InChI IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
CID PubChem 7080
ChEBI CHEBI:32600
Nom IUPAC tétracène
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Benzanthracene
Point de fusion >300°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Benzanthracene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.