Learn More
2,3-bis(bromométhyl)quinoxaline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15424888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424888 10 g 10g
15414888 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58649.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3138-86-1
Formule moléculaire C10H8Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 315.996
Numéro MDL MFCD00006729
Clé InChI LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-bis bromomethyl quinoxaline, quinoxaline, 2,3-bis bromomethyl, 2,3-bis bromomethyl-1,4-benzodiazine, benzoic acid,3-fluoro-5-nitro, 2,4-benzodiazine, 2-hydroxybenzthiazole, acmc-1cq4g, 5-23-07-00271 beilstein handbook reference, ksc522c3j, quinoxaline,3-bis bromomethyl
CID PubChem 18449
Nom IUPAC 2,3-bis(bromométhyle)quinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)CBr)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 315.99
Pourcentage de pureté 97%