Learn More
2,3-bis(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378746 250 mg 250mg
11368746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19445.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1644-68-4
Formule moléculaire C7H3F6N
Poids moléculaire (g/mol) 215.098
Numéro MDL MFCD03093763
Clé InChI RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl, pubchem7694, acmc-209dra, bis trifluoromethyl pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl pyridine #, pyridine,2,3-bis trifluoromethyl
CID PubChem 589865
Nom IUPAC 2,3-bis(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion -2°C
Point d’ébullition 85°C (18 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Beilstein 1622028
Poids de la formule 215.1
Pourcentage de pureté 97%