Learn More
2-(3-Bromo-4-fluorophényl)acétonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458808 5 g 5g
15468808 250 mg 250mg
15448808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62260.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 501420-63-9 | C8H5BrFN | 214.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501420-63-9
Formule moléculaire C8H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 214.037
Numéro MDL MFCD08458154
Clé InChI ORKCKZRBHXMWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-4-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluoro benzyl cyanide, 3-bromo-4-fluorobenzeneacetonitrile, 2-3-bromo-4-fluorophenyl ethanenitrile
CID PubChem 20113897
Nom IUPAC 2-(3-bromo-4-fluorophényl)acétonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC#N)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 214.03
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide