Learn More
2-[3-(bromométhyl)phényl]thiophène, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10536534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10536534 250 mg 250mg
10528823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536534 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44508CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 85553-44-2
Formule moléculaire C11H9BrS
Poids moléculaire (g/mol) 253.157
Numéro MDL MFCD08435867
Clé InChI JQQDEBDYUAKNGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromomethyl phenyl thiophene, 3-2-thienyl benzyl bromide, 2-3-bromomethyl phenyl-thiophene
CID PubChem 13150400
Nom IUPAC 2-[3-(Bromométhyl)phényl]thiophène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 253.16
Pourcentage de pureté 97%