Learn More
2-(3-bromophénoxy)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10587684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10587684 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10367264 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10587684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50210CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 92545-83-0
Formule moléculaire C11H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 250.10
Numéro MDL MFCD08741430
Clé InChI CXEIVVAAUANDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromophenoxy pyridine, 2-3-bromophenoxyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenoxy, 3-bromophenyl pyridin-2-yl ether, 3-bromo-1-2-pyridyloxy benzene, 1-bromo-3-pyridin-2-yl oxy benzene
CID PubChem 21616612
Nom IUPAC 2-(3-bromophénoxy)pyridine
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=N2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromophenoxy)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250.09
Pourcentage de pureté 97%