Learn More
2-(3-Bromophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30800390
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30800390 10 g
30784815 500 g
30787257 100 g
30796156 25 g
30794561 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30800390 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1101210g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
CAS 1878-67-7
Formule moléculaire C8H7BrO2
Numéro MDL MFCD00004330
Quantité 10 g
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Pourcentage de pureté 98%