Learn More
2-(3-Bromophényl)benzimidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3-Bromophenyl)benzimidazole |
| CAS | 77738-96-6 |
| Formule moléculaire | C13 H9 Br N2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzimidazole, NSC 128753 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16) |
| SMILES | Brc1cccc(c1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nom IUPAC | 2-(3-bromofenil)-1H-benzimidazol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.128 |
| Poids de la formule | 271.995 |