Learn More
2-(3-bromophényl)furane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10634005
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10634005 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10061334 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634005 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46110CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 85553-51-1
Formule moléculaire C10H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 223.07
Numéro MDL MFCD07775615
Clé InChI YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
CID PubChem 10609118
Nom IUPAC 2-(3-bromophényl)furane
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromophenyl)furan
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%