Learn More
2-(3-bromopropoxy)tétrahydro-2H-pyrane, 98 %, stabilisé avec du carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705915 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10705915 5 g 5g
10481654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705915 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399730050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33821-94-2 | Molecular Formula: C8H15BrO2 | Molecular Weight: 223.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33821-94-2
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.1
Clé InChI HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
CID PubChem 2777988
Nom IUPAC 2-(3-bromopropoxy)oxane
SMILES C1CCOC(C1)OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Note relative au nom Stabilized with potassium carbonate
Densité 1.3140g/mL
Point d’ébullition 64.5°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair 106°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.314
Poids de la formule 223.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement